Imprimer
Prilocaine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
456220010 456220050
ACRO456220010EA 124 EUR
ACRO456220010 ACRO456220050
Prilocaine 98%
Prilocaine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
Point de fusion: 36…38,7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048681
Numéro CAS: 721-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %