(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formule:
C₅H₉N₃ Poids moléculaire: 111.15 g/mol Point d'ébullition: 140 °C (8 mmHg) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03419808 Numéro CAS: 863548-52-1 UN: 2735 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.5 % |
GC | ≥96.0 % |