Imprimer
Penicilline G sel de sodium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
455690250 455690010 455690050
ACRO455690250EA 147 EUR
ACRO455690250 ACRO455690010 ACRO455690050
Penicilline G sel de sodium 98%
Penicilline G sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Poids moléculaire: 356.38 g/mol
Point de fusion: 255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069666
Numéro CAS: 69-57-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
pH 5.0 to 7.5
Specific optical rotation +293° to +303° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)