Imprimer
Nystatine 85+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fungicidin, Mycostatin
455500010 455500050 455500250
ACRO455500010EA 44.1 EUR
ACRO455500010 ACRO455500050 ACRO455500250
Nystatine 85+%
Nystatine
Formule: C₄₇H₇₅NO₁₇
Poids moléculaire: 926.09 g/mol
Point de fusion: >160 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD25541651
Numéro CAS: 1400-61-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥85.0 %
UV at 305 nm A: ≥0.60
Activity ≥4400 IU/mg (dried substance)