Imprimer
Amphotericine B 85%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
455490010 455490050
ACRO455490010EA 192 EUR
ACRO455490010 ACRO455490050
Amphotericine B 85%
Amphotericine B
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Point de fusion: >170 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
UV spectrum Complies
Water ≤10 %
HPLC ≥80 %