Imprimer
Imipenem monohydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
455320010 455322500
ACRO455320010EA 927 EUR
ACRO455320010 ACRO455322500
Imipenem monohydrate 98%
Imipenem monohydrate
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Poids moléculaire: 317.36 g/mol
Point de fusion: 193…198 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09753321
Numéro CAS: 74431-23-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 8 %
HPLC ≥97.5 %