Imprimer
Cefaclor 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
455260010 455260050
ACRO455260010EA 84.6 EUR
ACRO455260010 ACRO455260050
Cefaclor 96%
Cefaclor
Formule: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151471
Numéro CAS: 53994-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 9.0 %
HPLC 95.0 %