Imprimer
Chloroquine diphosphate salt 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N4-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(phosphate), N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine Diphosphate, 7-Chloro-4-[4-(diethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline Diphosphate, Chloroquine phosphate
455240250 455241000 455245000
ACRO455240250EA 74.6 EUR
ACRO455240250 ACRO455241000 ACRO455245000
Chloroquine diphosphate salt 98%
Chloroquine diphosphate salt
Formule: C₁₈H₂₆ClN₃
Poids moléculaire: 515.86 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069852
Numéro CAS: 50-63-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 16 h)
HPLC ≥97.5 %