Imprimer
Ethyl viologen dibromide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
455030010 455030050
ACRO455030010EA 51.9 EUR
ACRO455030010 ACRO455030050
Ethyl viologen dibromide 97%
Ethyl viologen dibromide
Formule: C₁₄H₁₈Br₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134590
Numéro CAS: 53721-12-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %