Phosphate de 4-nitrophényle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phosphate de p-nitrophényle, Dihydrogénophosphate de 4-nitrophényle
Formule:
C₆H₆NO₆P Point d'ébullition: 458 °C Point de fusion: 153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
330-13-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |