Imprimer
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
454531000 454535000
ACRO454531000EA 275 EUR
ACRO454531000 ACRO454535000
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formule: C₃₀H₃₀N₁₀
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265124
Numéro CAS: 510758-28-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 25.34 to 27.45 % (N)