Imprimer
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
453290010 453290050
ACRO453290010EA 124 EUR
ACRO453290010 ACRO453290050
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate
Formule: C₈H₈O₄·xH₂O
Point de fusion: 152…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210536
Numéro CAS: 480-64-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %