Imprimer
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
452920050 452920010
ACRO452920050EA 327 EUR
ACRO452920050 ACRO452920010
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Formule: C₁₉H₁₅N₂P
Point de fusion: 160…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038528
Numéro CAS: 73789-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow-orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %