Imprimer
Quartz, wool_fine 4 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dioxyde de silicium, Silicium (IV) oxyde
451040100 451040500
ACRO451040100EA 70.1 EUR
ACRO451040100 ACRO451040500
Quartz, wool_fine 4 µm
Quartz
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1427
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217788
Numéro CAS: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Fibers
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable