Imprimer
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
450030010 450030050
ACRO450030010EA 302 EUR
ACRO450030010 ACRO450030050
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formule: C₅H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847813
Numéro CAS: 868696-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %