Imprimer
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
449980010 449980050
ACRO449980010EA 269 EUR
ACRO449980010 ACRO449980050
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
Poids moléculaire: 137.5664 g/mol
Point d'ébullition: 373 °C (760 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189742
Numéro CAS: 945717-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %