Imprimer
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
448930100 448930500
ACRO448930100EA 78.5 EUR
ACRO448930100 ACRO448930500
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formule: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Point de fusion: 185…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12031645
Numéro CAS: 330645-87-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %