Imprimer
Sodium acétate trihydraté pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
446200010 446202500
ACRO446200010EA 126 EUR
ACRO446200010 ACRO446202500
Sodium acétate trihydraté pour HPLC
Sodium acétate trihydraté
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
UV at 254 nm A: ≤0.02
pH 7.5 to 9.2
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.0005 %