Imprimer
Doxycycline hyclate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
446060050 446060250 446061000
ACRO446060050EA 56 EUR
ACRO446060050 ACRO446060250 ACRO446061000
Doxycycline hyclate 97%
Doxycycline hyclate
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈·HCl·0.5H₂O·0.5C₂H₆O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07357237
Numéro CAS: 24390-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 1.4 to 2.8 %
HPLC ≥96.0 %