Imprimer
Rifampicine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
455620010 455620050 455620250
ACRO455620010EA 53 EUR
ACRO455620010 ACRO455620050 ACRO455620250
Rifampicine 95%
Rifampicine
Formule: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Poids moléculaire: 822.95 g/mol
Point de fusion: 183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151389
Numéro CAS: 13292-46-1
Indice Merck: 12,08382
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥94 %