Imprimer
Tobramycine 95+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
455430010 455430050 455430250
ACRO455430010EA 77.6 EUR
ACRO455430010 ACRO455430050 ACRO455430250
Tobramycine 95+%
Tobramycine
Formule: C₁₈H₃₇N₅O₉
Poids moléculaire: 467.51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077885
Numéro CAS: 32986-56-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (on dry substance)