Mesna 98% étalon analytique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂H₅NaO₃S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007535 Numéro CAS: 19767-45-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥97.5 to 102 % (On dried substance) |
Loss on drying | ≤2 % |