1-Butylimidazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₂N₂ Point d'ébullition: 257 °C (760 mmHg) Densité: 0,945 g/cm³ Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042753 Numéro CAS: 4316-42-1 UN: 2690 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |