Imprimer
Hexanoate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
414420010 414420050
ACRO414420010EA 49.2 EUR
ACRO414420010 ACRO414420050
Hexanoate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Hexanoate de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 151 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0,884 g/cm³
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009510
Numéro CAS: 106-70-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %