Imprimer
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
449680010 449680050
ACRO449680010EA 176 EUR
ACRO449680010 ACRO449680050
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173414
Numéro CAS: 77173-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %