Imprimer

(±)-γ-Hexalactone 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): (±)-Hexane-4-olide

394170250 394171000 394175000
ACRO394170250EA 30.5 EUR
ACRO394170250 ACRO394171000 ACRO394175000
(±)-γ-Hexalactone 98%
(±)-γ-Hexalactone
Formule: C₆H₁₀O₂
Poids moléculaire: 114.14 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.023 g/cm³
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005401
Numéro CAS: 695-06-7

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR