N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₀ClNO Point de fusion: 108…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043377 Numéro CAS: 29601-98-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |