Imprimer
Calcium hydroxyde 99.995% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
385610050 385610250
ACRO385610050EA 96.6 EUR
ACRO385610050 ACRO385610250
Calcium hydroxyde 99.995% (sur base traces de métaux)
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point d'ébullition: 2850 °C
Point de fusion: 580 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Titration Complexometric ≥54 % (Ca)
Total trace metal impurities ≤50 ppm