Imprimer
Acide tridécanedioïque
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tridecanedioic acid, Undecane-1,11-dicarboxylic acid, 1,11-Undecanedicarboxylic acid
369440050 369440250 369441000
ACRO369440050EA 55.4 EUR
ACRO369440050 ACRO369440250 ACRO369441000
Acide tridécanedioïque
Acide tridécanedioïque
Formule: C₁₃H₂₄O₄
Poids moléculaire: 244.33 g/mol
Point d'ébullition: 230
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002740
Numéro CAS: 505-52-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥92 %