[2.2]-Paracyclophane 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₆H₁₆ Point de fusion: 285…288 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003707 Numéro CAS: 1633-22-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 285 to 288 °C |
HPLC | ≥98.5 % |