Imprimer
Promethazine hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
254580050 254580250 254581000
ACRO254580050EA 59 EUR
ACRO254580050 ACRO254580250 ACRO254581000
Promethazine hydrochloride
Promethazine hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₀N₂S
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012652
Numéro CAS: 58-33-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Solubility (10% in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 97.5 to 101.5 % (on dry substance)