Imprimer
L-Dehydroascorbic acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-2,3,4-trione, L-Dehydroascorbate, L-Threo-hexo-2,3-diulosono-1,4-lactone
250930010 250930050 250932500
ACRO250930010EA 210 EUR
ACRO250930010 ACRO250930050 ACRO250932500
L-Dehydroascorbic acid 96%
L-Dehydroascorbic acid
Formule: C₆H₆O₆
Poids moléculaire: 174.108 g/mol
Point de fusion: 228 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066467
Numéro CAS: 490-83-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 % (ELSD)