Imprimer
Docosanoate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Méthyle behenate
226810010 226810050
ACRO226810010EA 79.5 EUR
ACRO226810010 ACRO226810050
Docosanoate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Docosanoate de méthyle
Formule: C₂₃H₄₆O₂
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009347
Numéro CAS: 929-77-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Solubility (5 % in Hexane) Clear colorless solution
GC ≥98.5 %