Phénol 99.5% non stabilisé, cristaux en vrac, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide phénique
Formule:
C₆H₅OH Poids moléculaire: 94.11 g/mol Point d'ébullition: 182 °C (760 mmHg) Point de fusion: 39…42 °C Densité: 1.07 g/cm³ Point éclair: 79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002143 Numéro CAS: 108-95-2 UN: 1671 ADR: 6.1 II Indice Merck: 12,07390 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Loose crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.5 % |
Appearance of solution | (per Ph. Eur.) Passes test |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |
Acidity | (per Ph. Eur.) Passes test |
Solidification point | ≥40.5°C |