Calcium carbonate ACS étalon chélométrique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Carbonate de calcium
Formule:
CaCO₃ Poids moléculaire: 100.09 g/mol Point de fusion: 825 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010906 Numéro CAS: 471-34-1 Indice Merck: 13,01658 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | 99.95 to 100.05 % (on dried substance) |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Fluoride (F) | ≤0.0015 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Barium (Ba) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.01 % |
Strontium (Sr) | ≤0.1 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in dilute HCl) |