Imprimer
Ammonium-cérium (IV) nitrate, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
212360010 212360050
ACRO212360010EA 365 EUR
ACRO212360010 ACRO212360050
Ammonium-cérium (IV) nitrate, pur
Ammonium-cérium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 %
Titration ≥98.5 %