Imprimer
Pentafluorobenzonitrile 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
188340050 188340250 188341000
ACRO188340050EA 41.1 EUR
ACRO188340050 ACRO188340250 ACRO188341000
Pentafluorobenzonitrile 99%
Pentafluorobenzonitrile
Formule: C₇F₅N
Point d'ébullition: 161…162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1…3 °C
Densité: 1,53 g/cm³
Point éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001775
Numéro CAS: 773-82-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)