(±)-4-Phényl-2-butanol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃ Poids moléculaire: 150.22 g/mol Point d'ébullition: 132 °C (14 mmHg) Densité: 0.98 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00044349 Numéro CAS: 2344-70-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |