Imprimer
S-Trityl-L-cysteine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Cys(Trt)-OH
173010050 173010250
ACRO173010050EA 53.9 EUR
ACRO173010050 ACRO173010250
S-Trityl-L-cysteine 98%
S-Trityl-L-cysteine
Formule: C₂₂H₂₁NO₂S
Point de fusion: 182…183 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002611
Numéro CAS: 2799-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +107° to +119° (20°C, 589 nm) (0.8% in 0.04M HCl (EtOH))