Imprimer
2-Cyclohepten-1-one 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyclohept-2-enone
171070010 171070050
ACRO171070010EA 117 EUR
ACRO171070010 ACRO171070050
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formule: C₇H₁₀O
Point d'ébullition: 189 °C (760 mmHg)
Densité: 0,99 g/cm³
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004157
Numéro CAS: 1121-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
HPLC ≥94 %