Imprimer
4-MUG trihydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide trihydrate
337220010 337220050 337220250
ACRO337220010EA 78 EUR
ACRO337220010 ACRO337220050 ACRO337220250
4-MUG trihydrate 98%
4-MUG trihydrate
Formule: C₁₆H₁₆O₉
Point de fusion: 102 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036772
Numéro CAS: 6160-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 10.2 % (K.F.)
Solubility (c=1, H2O at 60°C) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -103° to -107° (20°C, 589 nm) (c=0.25, H2O)