Imprimer

Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Quinoline-8-sulphonyl chloride

132210050 132210250
ACRO132210050EA 86.9 EUR
ACRO132210050 ACRO132210250
Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle 98%
Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle
Formule: C₉H₆ClNO₂S
Poids moléculaire: 227.67 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006808
Numéro CAS: 18704-37-5
UN: 3261
ADR: 8 II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR