Imprimer
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
113440050 113440250 113441000
ACRO113440050EA 79.5 EUR
ACRO113440050 ACRO113440250 ACRO113441000
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
2,3-Dichloromaleic anhydride
Formule: C₄Cl₂O₃
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005520
Numéro CAS: 1122-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm