Imprimer
Flubendazole
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl (5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamic acid Methyl Ester
101910010 101910050 101910250
ACRO101910010EA 30.8 EUR
ACRO101910010 ACRO101910050 ACRO101910250
Flubendazole
Flubendazole
Formule: C₁₆H₁₂FN₃O₃
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00871999
Numéro CAS: 31430-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 hr)
Titration with HClO4 ≥98.5 %