Imprimer
Mebendazole
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl [5-(Benzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl (5-benzoyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
101720050 101720250 101720000
ACRO101720050EA 46.4 EUR
ACRO101720050 ACRO101720250 101720000.
Mebendazole
Mebendazole
Formule: C₁₆H₁₃N₃O₃
Point de fusion: 287 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057872
Numéro CAS: 31431-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 290 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %