Imprimer
Silicium dioxyde ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G S5631-10KG
S5631-100GEA 75.7 EUR
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G HONCS5631-10KG
Silicium dioxyde ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Silicium dioxyde
Synonyms: Sand; white quartz; quartz; silicon dioxide.
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2,210 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 1,710 °C
Densité: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particle Size 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Assay Min. 98 %
Grain size < 8 micron Min. 97 %