Imprimer
Acide chlorhydrique 35 - 38%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
3128-46EA 91.46 EUR
3128-46 MACR3128-16
Acide chlorhydrique 35 - 38%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, Colourless to Yellow Liquid
Assay 35 - 38%
Iron (Fe) Max. 0.0001%
Free chlorine (Cl₂) Max. 0.001%
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001%
Residue after Ignition Max. 0.001%
Sulphate (SO₄) Max. 0.001%