Imprimer
VWR® Housses de protection
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-1210EA 154 EUR
129-1210 129-1215 129-1219 129-1218
VWR® Housses de protection
Housses
Fabriquées à l'aide d'un matériau microporeux respirable spécial, ces housses se distinguent par leurs capacités de protection supérieures.
  • Protection supérieure contre les liquides et les particules
  • Niveau minimal d'émission de particules
  • Résistance aux éclaboussures de produits chimiques légers et forte résistance aux déchirures
  • L'élastique bordé le long du périmètre inférieur garantit une tenue parfaite
  • Coutures sergées
VWR® cleanroom protection covers are suitable for GMP/ISO cleanrooms of life science and other critical manufacturing sites. They are customised to fit machines, equipment, and carts in the production area. These covers provide barrier protection against fluids, biologicals, particulates, and light chemical splashes.
Efficacité de filtration bactérienne : 99,9%
Niveau 1 du test du tambour de Helmke
Certifications: Ces housses sont rigoureusement testées et fabriquées dans des installations certifiées ISO, sous contrôle strict du processus afin de garantir que chaque article répond à des normes exigeantes de qualité ainsi qu'à un cahier des charges.
Lot contrôlé et validé par test en laboratoire indépendant.