Imprimer
Sodium hydroxyde 98.5-100.5% (par acidimétrie), en pastilles BP, Ph. Eur., NF, USP, pur
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
141687.1210 141687.0415 141687.0416 141687.1211 141687.1214
APPC141687.1210EA 0 EUR
APPC141687.1210 APPC141687.0415 APPC141687.0416 APPC141687.1211 APPC141687.1214
Sodium hydroxyde 98.5-100.5% (par acidimétrie), en pastilles BP, Ph. Eur., NF, USP, pur
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 318 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,Ⅱ
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Water 1,090 g/l at 20 °C
Form Solid (white solid as lentils or flakes, frosted, caustic deliquescent, absorbing CO₂ from the air)
Assay (Acidimetry) 98,0 - 100,5%
Identity according to pharmacopoeias Passes test
Appearance of solution Passes test
Chloride (Cl) 0,02%
Nitrogen compounds (as N) 0,002%
Phosphate (PO₄) 0,002%
Sulphate (SO₄) 0,02%
Carbonate (as Na₂CO₃) 1%
Residual solvents (Ph. Eur./USP) Passes test
Insoluble substances and organic matter Passes test
Heavy metals (as Pb) 0,001%
Iron (Fe) 0,001%
Potassium (K) Passes test