Imprimer
VWR® MCP 100MCT 100, Colorimètres de poche
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
705-1084EA 474 EUR
705-1084 705-1085
VWR® MCP 100MCT 100, Colorimètres de poche
Colorimètres Colorimètres monoparamètres
Ces colorimètres portables sont conçus pour une analyse précise de l'eau.
  • Mémoire à menu déroulant
  • Mise hors tension automatique
  • Date et heure en temps réel
  • Mode d'étalonnage
  • Fonction de stockage
  • Réglage unique du zéro (OTZ)
  • Étanche à l'eau (IP 68, 1 heure à 0,1 mètre)
Ces instruments utilisent des filtres interférentiels de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source de lumière, sans aucune pièce mobile dans une chambre d'échantillon transparente. Les unités fournissent des résultats précis et reproductibles très rapidement. Les options de calibrage et de réglage logiciel signifient que les instruments peuvent également être utilisés comme instruments de test. Les tests sont effectués en utilisant soit des réactifs en tablettes avec une stabilité à long terme et une durée de conservation minimale garantie de 5 ou 10 ans, soit des réactifs en poudre.
Le certificat de test qualité indique la valeur de référence de chaque méthode par rapport à la lecture des instruments. En plus d'avoir une déclaration officielle de la qualité des instruments, ce document garantit à l'utilisateur que le photomètre MCT fonctionne dans une plage de tolérance donnée.
L'instrument bénéficie d'un étalonnage d'usine, qui répond aux normes internationales non traçables N.I.S.T. L'instrument peut être calibré par l'utilisateur avec un « étalonnage utilisateur » répondant aux normes N.I.S.T.
Certifications: Marquage CE.
Informations sur les accessoires: L'IRiM (module d'interface infrarouge) disponible en option utilise la technologie infrarouge moderne pour transmettre les données de mesure du photomètre MD 100 à l'une des trois interfaces optionnelles. Ces interfaces peuvent être utilisées pour connecter un PC, une imprimante USB ou encore une imprimante de série.
L'appareil est fourni avec un logiciel d'enregistrement des données permettant un transfert facile et rapide des données vers le PC. En option, les données peuvent être enregistrées sous forme de feuille Excel ou de fichier .txt.
Informations de livraison: Livré dans une mallette de transport avec quatre micropiles (AAA), trois flacons ronds (verre) avec couvercle (MCT 100 et MCP 100) et deux flacons ronds (en plastique) avec couvercle (seulement MCP 100), 1 tige d'agitation (MCT 100 uniquement) et 1 brosse, information de garantie, certificat d'essai de qualité, manuel d'instruction.